Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas para equipos
- Brady™ Etiquetas de precaución
Brady™ Etiquetas de precaución
Código de producto. 11766825
Change view
Click to view available options
Mensaje:
Condenación
FUERA DE SERVICIO
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
No abrir
No cerrar
No cortar la electricidad
No iniciar
No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación
No poner en marchar, mantenimiento en curso
No tocar
No utilizar
Obligación gen.
PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN
PELIGRO, NO TOCAR
PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO
PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR
Prohibido abrir la válvula
Prohibido cerrar la válvula
Prohibido enganchar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
110 mm
Anchura (métrico):
100 mm
110 mm
50 mm
160 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
25 product options available for selection
| Código de producto. | Mensaje | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11766825 | No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11746815 | Condenación | 110 mm | 50 mm | 1 paquete |
| 11726835 | PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA | 50 mm | 100 mm | 1 paquete |
| 11716835 | PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11736835 | PELIGRO, NO TOCAR | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11796815 | Prohibido enganchar | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11716825 | Prohibido abrir la válvula | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11746825 | No cerrar | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11776815 | Prohibido cerrar la válvula | 110 mm | 50 mm | 1 paquete |
| 11756815 | No cortar la electricidad | 110 mm | 50 mm | 1 paquete |
| 11726825 | No abrir | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11786815 | No poner en marchar, mantenimiento en curso | 110 mm | 50 mm | 1 paquete |
| 11786825 | No iniciar | 50 mm | 100 mm | 1 paquete |
| 11776825 | Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11706825 | Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11766815 | No tocar | 110 mm | 50 mm | 1 paquete |
| 11766835 | Obligación gen. | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11736825 | No utilizar | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11746835 | Obligación gen. | 75 mm | 160 mm | 1 paquete |
| 11706835 | PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11796825 | FUERA DE SERVICIO | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11706845 | PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN | - | 75 mm | 1 paquete |
| 11796835 | PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR | - | 75 mm | 1 paquete |
| 11776835 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 50 mm | 110 mm | 1 paquete |
| 11756835 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 75 mm | 160 mm | 1 paquete |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
11766825
Sous-traitant
Brady™
N° du sous-traitant
225250
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Etiquetas sin adhesivo de seguridad
- Sin adhesivo de bloqueo/etiquetado
Spécification
Spécification
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Etiqueta de condenación |
| Alternate Part Number | TAG-NE PS METTRE EN.-50X110MM |
| Color | White on Red |
| Material | Poliéster |
| Mensaje | No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Altura (imperial) | 4.33 in. |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in. |
| Grosor | 0.249 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +100°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +212°F |
| Anchura (imperial) | 1.97 in. |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro del orificio (métrico) | 7 mm |
| Tipo de etiqueta | Condenación |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?