Learn More
Brady™ Etiquetas de precaución
Código de producto. 11756815
Click to view available options
Mensaje:
Condenación
FUERA DE SERVICIO
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
No abrir
No cerrar
No cortar la electricidad
No iniciar
No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación
No poner en marchar, mantenimiento en curso
No tocar
No utilizar
Obligación gen.
PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN
PELIGRO, NO TOCAR
PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO
PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR
Prohibido abrir la válvula
Prohibido cerrar la válvula
Prohibido enganchar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
110 mm
Anchura (métrico):
100 mm
110 mm
50 mm
160 mm
75 mm
missing translation for 'unitSize'
1 paquete
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11756815
missing translation for 'mfr': Brady™ 225239
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
  • Etiquetas sin adhesivo de seguridad
  • Sin adhesivo de bloqueo/etiquetado
Specifications
Cantidad 10/Paq.
Tipo Etiqueta de condenación
Alternate Part Number TAG-NE PAS COUPER-50X110MM
Color White on Red
Material Poliéster
Mensaje No cortar la electricidad
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 4.33 in.
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 110 mm
Longitud (imperial) 4.3 in.
Grosor 0.249 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +100°C
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Anchura (imperial) 1.97 in.
Anchura (métrico) 50 mm
Diámetro del orificio (métrico) 7 mm
Tipo de etiqueta Condenación
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.