Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas para equipos
- Brady™ Etiquetas de precaución
Brady™ Etiquetas de precaución
Código de producto. 11706845
Change view
Click to view available options
Mensaje:
Condenación
FUERA DE SERVICIO
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
No abrir
No cerrar
No cortar la electricidad
No iniciar
No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación
No poner en marchar, mantenimiento en curso
No tocar
No utilizar
Obligación gen.
PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN
PELIGRO, NO TOCAR
PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO
PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR
Prohibido abrir la válvula
Prohibido cerrar la válvula
Prohibido enganchar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Anchura (métrico):
100 mm
110 mm
50 mm
160 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
110 mm
| Código de producto. | Mensaje | Anchura (métrico) | unitSize | Longitud (métrico) |
|---|---|---|---|---|
| 11706845 | PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN | 75 mm | 1 paquete | - |
| 11746815 | Condenación | 50 mm | 1 paquete | 110 mm |
| 11726835 | PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA | 100 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11716835 | PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11736835 | PELIGRO, NO TOCAR | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11796815 | Prohibido enganchar | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11716825 | Prohibido abrir la válvula | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11746825 | No cerrar | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11776815 | Prohibido cerrar la válvula | 50 mm | 1 paquete | 110 mm |
| 11756815 | No cortar la electricidad | 50 mm | 1 paquete | 110 mm |
| 11726825 | No abrir | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11786815 | No poner en marchar, mantenimiento en curso | 50 mm | 1 paquete | 110 mm |
| 11786825 | No iniciar | 100 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11766825 | No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11776825 | Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11706825 | Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11766815 | No tocar | 50 mm | 1 paquete | 110 mm |
| 11766835 | Obligación gen. | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11736825 | No utilizar | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11746835 | Obligación gen. | 160 mm | 1 paquete | 75 mm |
| 11706835 | PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11796825 | FUERA DE SERVICIO | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11796835 | PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR | 75 mm | 1 paquete | - |
| 11776835 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 110 mm | 1 paquete | 50 mm |
| 11756835 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 160 mm | 1 paquete | 75 mm |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11706845
Marca: Brady™ 230776
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas sin adhesivo de seguridad
- Sin adhesivo de bloqueo/etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Etiqueta de condenación |
| Alternate Part Number | TAG-F DANGER NE PAS METTRE-75X160MM |
| Color | Black, Red on White |
| Material | Poliéster |
| Mensaje | PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Altura (imperial) | 6.3 in. |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Grosor | 0.249 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +100°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +212°F |
| Anchura (imperial) | 2.95 in. |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Diámetro del orificio (métrico) | 7 mm |
| Tipo de etiqueta | Condenación |
| Mostrar más Mostrar menos |