missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cathepsin S Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15527582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15527582 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15527582

Marca: Invitrogen™ PA547088

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In sandwich ELISAs, less than 0.05% cross-reactivity with recombinant human Cathepsin A, B, C, D, E, L, V, and X/Z/P is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

The protein CTSS, a member of the peptidase C1 family, is a lysosomal cysteine proteinase that may participate in the degradation of antigenic proteins to peptides for presentation on MHC class II molecules. The protein can function as an elastase over a broad pH range in alveolar macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin S
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Neutralization, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica CTSS
N.º de referencia del gen P25774
Alias de gen Cat S; cathepsin S; Cats; CTSS
Símbolos de los genes CTSS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Cathepsin S Gln17-Ile331.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.