missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cathepsin S Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™

Código de producto. 17909462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17909462 20 μL 20 microlitros
17979872 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17909462 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA551136

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein CTSS, a member of the peptidase C1 family, is a lysosomal cysteine proteinase that may participate in the degradation of antigenic proteins to peptides for presentation on MHC class II molecules. The protein can function as an elastase over a broad pH range in alveolar macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Cathepsin S
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica CTSS
N.º de referencia del gen P25774, Q02765
Alias de gen Cat S; cathepsin S; Cats; CTSS
Símbolos de los genes CTSS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human CTSS protein, Leu115-Ile331 (Accession #P25774).
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1520, 50654
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.