Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para catepsina S/CTSS humana
Código de producto. 17125409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17125409 5 × 96 pruebas cada uno
15484953 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17125409
Marca: Invitrogen™ EHCTSSX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para la catepsina S (CTSS) humana cuantifica la catepsina S hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente la catepsina S hu tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida de la catepsina S humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen, miembro de la familia de la peptidasa C1, es una cisteína proteasa lisosómica que puede participar en la degradación de las proteínas antigénicas a péptidos para su presentación en moléculas de MHC de clase II. La proteína codificada puede funcionar como elastasa en un amplio rango de pH en macrófagos alveolares. Existen variantes de transcripción que utilizan señales alternativas de poliadenilación para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P25774
Intervalo del ensayo De 4,1 pg/ml a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg/ml
Intervalo de calibración 4 pq/ml a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteínas MHC (complejo principal de histocompatibilidad)
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1520
Símbolo de gen CTSS
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Solución de parada, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, SAV-HRP, Cromógeno
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min