Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de catepsina K (fluorogénico)
Código de producto. p-5388063
Change view
Click to view available options
Cantidad de sustrato:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad de sustrato unitSize
15446189 10 mg 10 miligramos
15456189 25 mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 15446189
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64082.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Un sustrato fluorogénico sensible para la catepsina K
Tipo de sustrato Sustrato Cathepsin
Peso molecular 578,65
Requisitos de almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Cantidad de sustrato 10 mg