missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cathepsin K Antibody (CTSK/2791), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148436 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148436

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP279889CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cathepsin K Monoclonal antibody specifically detects Cathepsin K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin K
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CTSK/2791
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Cathepsin K protein (around aa 163-274) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P43235)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.