Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor (IV) de la catepsina B
Código de producto. 15406559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
15406559 1 mg 1 miligramo
15416559 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 15406559
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64737.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Análogo permeable a las células de CA-074 que actúa como un inhibidor irreversible de la catepsina B intracelular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147859-80-1
Fórmula molecular C19H31N3O6
Sinónimo CA-074 ME; (L-3-trans-(propilcarbamil)oxirano-2-carbonil)-L-isoleucil-L-prolina metil éster
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Análogo permeable a las células de CA-074 que actúa como un inhibidor irreversible de la catepsina B intracelular
Formula Weight (peso de la fórmula) 397,46g/mol
Solubilidad Soluble en DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo
Clave InChI XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC
Nombre IUPAC methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 397.47