Learn More
Catechin, MedChemExpress
Código de producto. 16469146
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16469146
Marca: Medchem Express HYN0898
MedChemExpress Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechin
CAS 154-23-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo (+)-Catechin Cianidanol Catechuic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (344.51 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Peso molecular (g/mol) 290.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.27
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.