Descripción
- Balanza compacta ideal para aplicaciones de transporte general, pesaje veterinario y otras aplicaciones de pesaje en seco en las que se requiere portabilidad, precisión y economía.
- Diseño ultraportátil
- Ligero, funcionamiento con batería, asas integradas
- Extremadamente duradero
- Protección contra sobrecargas extremas
- La mejor valorada de su gama
- Vienen de serie con modo de pesaje dinámico, desconexión automática, batería o alimentación de CA y una durabilidad sin igual.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 300 horas con baterías desechables |
| Tipo de conexión | No aplicable |
| Estructura | Plataforma y carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable (el accesorio se vende por separado), asa de transporte |
| Capacidad | 9 kg |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Legibilidad | 0,005000 kg |
| Incluye | Adaptador de CA |
| Material | Carcasa y bandeja de plástico ABS, opción de bandeja de acero inoxidable |
| Modelo | C11P9 |
| Dimensiones (L x An) | 316,00 x 280,00 mm |
| Mostrar más |