Descripción
- Pantalla de cristal líquido (LCD)
- Adaptador de CA (incluido) o 3 pilas C (LR14) (no incluidas)
- Plataforma y carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable (el accesorio se vende por separado), asa de transporte
- Diseño compacto de perfil bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 300 h |
| Batería, tipo | Alcalino |
| Calibración | Digital externo |
| Certificaciones/conformidad | 2002/96/CE |
| Estructura | Bandeja y carcasa de plástico ABS, bandeja de acero inoxidable opcional |
| Capacidad | 75 kg |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Legibilidad | 50 g |
| Tipo de teclado | Mecánicas |
| Modelo | C11P75 |
| Mostrar más |