Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa compacta Catapult 1000
Código de producto. 11852691 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20 kg
75 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
11852691 20 kg 1 PCS
11862691 75 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11852691 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 71210147
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para el pesaje veterinario y el transporte general, además de otras aplicaciones de pesaje en seco. Las básculas de sobremesa compactas Ohaus™ Catapult 1000 son una opción económica para aplicaciones en las que se necesitan portabilidad y resultados precisos.
  • Pantalla de cristal líquido (LCD)
  • Adaptador de CA (incluido) o 3 pilas C (LR14) (no incluidas)
  • Plataforma y carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable (el accesorio se vende por separado), asa de transporte
  • Diseño compacto de perfil bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 300 h.
Batería, tipo Alcalino
Calibración Digital externo
Certificaciones/conformidad 2002/96/CE
Estructura Bandeja y carcasa de plástico ABS, bandeja de acero inoxidable opcional
Capacidad 20 kg
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 10 g
Tipo de teclado Mecánicas
Modelo C11P20
Tiempo de estabilización ≤2 s
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Báscula de sobremesa compacta Catapult™ 1000
Modos de pesaje lb, kg
Dimensiones (L x An) 280 x 316 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 266 x 304 x 60 mm
Longitud (métrico) 266 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 280 mm
Anchura (métrico) 304 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 316 mm
Altura (métrico) 60 mm
Peso (métrico) 1,5 kg
Requisitos eléctricos AC