Learn More
Nabertherm Catalizador con ventilador
Código de producto. 11990098 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Hornos de quemado Nabertherm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11990098 Hornos de quemado Nabertherm cada uno
1 options
Código de producto. 11990098
Marca: Nabertherm 631000166
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la eliminación de componentes orgánicos del aire de escape.
  • Para la eliminación de componentes orgánicos del aire de escape.
  • Los componentes orgánicos se oxidan catalíticamente a 600 °C aproximadamente, se rompen en dióxido de carbono y vapor de agua.
  • Los olores irritantes se eliminan en gran medida.
  • Marcado CE
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Hornos de quemado Nabertherm
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de componentes orgánicos del aire de escape