Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de tubos con tapón para formulación de alimentos Catalyst Norprene
Código de producto. 15521335 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15521335 1,6 mm 1,6 mm paquete de 12
15511335 0,8 mm 1,6 mm paquete de 12
15531335 3,2 mm 1,6 mm paquete de 12
15541335 4,8 mm 1,6 mm paquete de 12
15551335 6,4 mm 1,6 mm paquete de 12
15561335 8 mm 1,6 mm paquete de 12
15571335 4,8 mm 2,4 mm paquete de 12
15581335 6,4 mm 2,4 mm paquete de 12
15591335 8 mm 2,4 mm paquete de 12
15501345 9,5 mm 2,4 mm paquete de 12
10 options
Código de producto. 15521335
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Enlaces y conjuntos preconfigurados y listos para usar.
  • Disponibles en silicona curada con platino, TPE y PVC
  • Garantizan que la cantidad óptima de tubos esté en el cabezal de la bomba
Especificaciones
Descripción Conjunto de tubos con tapón
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Grosor (métrico) 1,6 mm