Learn More
Catalase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Catalase |
|---|---|
| Concentración | 0.18 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16850875
|
Proteintech
21260-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16840875
|
Proteintech
21260-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Catalase is a homotetrameric heme-containing enzyme present within the matrix of all peroxisomes. It carries out a dismutation reaction in which hydrogen peroxide is converted to water and oxygen. Human catalase has the last four amino acids (-KANL) at the extreme C-terminus for peroxisome targeting. The monomer of human catalase is 61.3 kD in molecular size. Catalase has been implicated as an important factor in inflammation, mutagenesis, prevention of apoptosis, and stimulation of a wide spectrum of tumors. Loss of catalase leads to the human genetic disease, acatalasemia, or Takahara′s disease.Especificaciones
| Catalase | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P04040, P04762, P24270 | |
| 12359, 24248, 847 | |
| Catalase Fusion Protein Ag15383 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CAT |
| 0.18 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CAT, catalase | |
| CAT | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |