Learn More
asecos™ Ruedas con zócalo
Código de producto. 11938837 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para UB90 con una anchura de 1100 mm
Para UB90 con una anchura de 1400 mm
Para UB90 con una anchura de 590 mm
Para UB90 con una anchura de 890 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Utilizar solo junto con el armario
Código de producto. 11938837
Marca: asecos™ 28798
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilizar solo junto con el armario
Ruedas de 65 mm con zócalo
  • Acero laminado con revestimiento en polvo
  • Para el modelo UB90
  • Para armarios bajo mesa
  • Altura = 65 mm
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para UB90 con una anchura de 1400 mm
Para utilizar con (equipo) Modelo UB90, armarios bajo mesa
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 4 kg
Material Acero
Tipo de producto Ruedas con zócalo