Learn More
asecos™ Ruedas con zócalo
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para UB90 con una anchura de 1100 mm
Para UB90 con una anchura de 1400 mm
Para UB90 con una anchura de 590 mm
Para UB90 con una anchura de 890 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero laminado con revestimiento en polvo
- Para el modelo UB90
- Para armarios bajo mesa
- Altura = 65 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para UB90 con una anchura de 890 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Modelo UB90, armarios bajo mesa |
| Revestimiento de superficie | Liso con revestimiento en polvo |
| Peso (métrico) | 2,50 kg |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Ruedas con zócalo |