Learn More
Bochem™ Trípode de hierro fundido
Código de producto. p-8000045
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
145 mm
Peso (métrico):
1,2 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Peso (métrico) unitSize
10419472 105 mm 1,2 kg cada uno
10374121 145 mm 2 kg cada uno
2 options
Código de producto. 10419472
Marca: Bochem™ 5250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con hierro fundido
  • Trípode de hierro fundido
  • Rosca M10
  • Barnizado
Especificaciones
Material Hierro fundido
Longitud (métrico) 105 mm
Incluye Rosca M10
Tipo de producto Trípode de hierro fundido
Tamaño de rosca M10
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 1,2 kg