Learn More
Bochem™ Trípode de hierro fundido
Descripción
- Trípode de hierro fundido
- Rosca M10
- Barnizado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Hierro fundido |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Incluye | Rosca M10 |
| Tipo de producto | Trípode de hierro fundido |
| Tamaño de rosca | M10 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 1,2 kg |