Learn More
Bochem™ Trípode de hierro fundido
Código de producto. 10374121
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
145 mm
Peso (métrico):
1,2 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Peso (métrico) unitSize
10374121 145 mm 2 kg cada uno
10419472 105 mm 1,2 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374121 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con hierro fundido
  • Trípode de hierro fundido
  • Rosca M10
  • Barnizado
Especificaciones
Material Hierro fundido
Longitud (métrico) 145 mm
Incluye Rosca M10
Tipo de producto Trípode de hierro fundido
Tamaño de rosca M10
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 2 kg