Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Base de soporte de hierro fundido
Código de producto. 15286966 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15286966 6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15286966
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0812948
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This economical Heavy-Duty Support Base is made with a cast iron base and the rod is made of either 303 stainless steel or aluminum.
  • Economical heavy-duty support base are made with a cast iron base.
  • The rod is made of either 303 stainless steel or aluminum.
  • Stand features a corrosion-resistant, electro polished cast iron base.
  • All bases feature a built-in support rod holder with locking knob that accepts 0.51 in. (1.3 cm) diameter support rod.
  • Tripod base offers multi-directional support.
  • Samples can be placed or seated on any or all sides.
  • Centrally located rod and the 3 legs offer added stability.
  • Support bases and rods are each sold separately.
Especificaciones
Material Hierro fundido
Longitud (imperial) 0.2 in.
Longitud (métrico) 6 mm
Diámetro exterior (imperial) 0.2 in.
Diámetro de la varilla (imperial) 0.5 in.
Diámetro exterior (métrico) 6 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 13 mm
Admite Supports 1/2 in. Dia. Rods
Tipo de producto Base de soporte
Forma Tripod
Para utilizar con (aplicación) Las muestras pueden colocarse o asentarse en todos los lados o en cualquiera de ellos