Learn More
Brady™ Bloqueo universal de nailon relleno de vidrio fundido para disyuntor multipolar
Descripción
- Bloqueos de disyuntores con interruptor
- Compatible con la mayor de disyuntores de dos o tres polos con un pasajuntas, como GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse y General Switch Company
- Utilice los tornillos mariposa para fijar la mordaza del sistema de bloqueo sobre el pasajuntas. Introduzca luego el candado para impedir que la mordaza se afloje
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de disyuntor |
| Color | Rojo/negro |
| Material | Nailon relleno de vidrio |
| Certificaciones/conformidad | UL 94 HB |
| Descripción | Bloqueo de disyuntor multipolar universal |
| Dimensiones (L x An) | 62,20 x 31,80 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 2.45 in. |
| Anchura (métrico) | 62,2 mm |