Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes
For routine tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marca:  Epredia™ B851739LA
Detalles adicionales : Peso : 4.53600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16384136
  • 221.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Especificaciones
Especificaciones
Ranuras
1000/caja
Lavanda
Tapa no acoplada, bisagra delantera
Casete ranurado