Learn More
Epredia™ Casetes ranurados para tejido Cassette II
Código de producto. 16314146 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
16314146 Naranja paquete de 1000
16344136 Beige paquete de 1000
16354136 Azul paquete de 1000
16364136 Verde paquete de 1000
16384136 Lavanda paquete de 1000
16394136 Verde claro paquete de 1000
16304146 Lila paquete de 1000
16324146 Rosa paquete de 1000
16334146 Canela paquete de 1000
16344146 Blanco paquete de 1000
16354146 Amarillo paquete de 1000
11 options
Código de producto. 16314146
Marca: Epredia™ B851739OR
Para muestras de tejido rutinarias. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde delantero con las tapas en paquetes sueltos que están disponibles en 12 colores diferentes
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Ranuras
Cierre incluido
Cantidad 1000/caja
Tipo de tapón Separate Lid, Front Hinge
Color Naranja
Tipo de producto Casete ranurado