Learn More
Epredia™ Casetes para tejido de biopsia Cassette II en paquetes de tubos
Código de producto. 16394066 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
16394066 Naranja paquete de 750
16244322 Azul paquete de 750
16344066 Verde paquete de 750
16354066 Gris paquete de 750
16364066 Lavanda paquete de 750
16374066 Verde claro paquete de 750
16384066 Lila paquete de 750
16304076 Rosa paquete de 750
16314076 Canela paquete de 750
16324076 Blanco paquete de 750
16334076 Amarillo paquete de 750
11 options
Código de producto. 16394066
Marca: Epredia™ B851730OR
Los casetes para biopsia son perfectos para muestras de tejido pequeñas. Son compatibles con las impresoras de casetes Epredia PrintMate™, cuentan con una bisagra de tapa en el borde frontal y las tapas van en paquetes sueltos, las cuales están disponibles en 12 colores diferentes.
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate
Color Naranja
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Casete para biopsia Cassette II