Learn More
Epredia™ Casetes para tejido de biopsia Cassette II
Código de producto. 16374126 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
16374126 Verde claro paquete de 1000
16324126 Beige paquete de 1000
16334126 Azul paquete de 1000
16344126 Verde paquete de 1000
16354126 Gris paquete de 1000
16364126 Lavanda paquete de 1000
16384126 Lila paquete de 1000
16394126 Naranja paquete de 1000
16304136 Rosa paquete de 1000
16314136 Canela paquete de 1000
16324136 Blanco paquete de 1000
16334136 Amarillo paquete de 1000
12 options
Código de producto. 16374126
Marca: Epredia™ B851738LG
Para muestras de tejido pequeñas. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde delantero con las tapas en paquetes sueltos que están disponibles en 12 colores diferentes
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Cierre incluido
Tipo de empaquetado Pack suelto (tapas)
Cantidad 1000/caja
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate No
Color Verde claro
Tipo de producto Cassette II con tapas del mismo color