Learn More
Epredia™ Casetes ranurados para tejido Cassette 1
Código de producto. p-4524749 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color unitSize
15327260 Azul paquete de 500
1 options
Código de producto. 15327260
Marca: Epredia™ 1000961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sujete las muestras de tejido durante el procesamiento y la inclusión con los casetes ranurados para tejido Epredia™ Cassette 1.
Sujete las muestras de tejido durante el procesamiento y la inclusión con los casetes para tejidos Thermo Scientific™ Shandon™ I.
  • Diseño de polímero acetálico
  • Cara de escritura de 30°
  • Poros pequeños tipo ranura
Aviso sobre pedidos:
  • Suministrados en cajas de 500 casetes con las tapas desechables puestas (no disponibles en paquetes de tubos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Ranuras pequeñas
Ángulo de la cara de escritura 30°
Color Azul
Material Polímero de acetal
Tipo de producto Casetes para tejidos, poro ranurado