missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspofungin diacetate, MedChemExpress

Código de producto. 16441826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16441826 500 mg 500 miligramos
16487258 10 mg 10 miligramos
16481659 1 g 1 g
16471236 200 mg 200 miligramos
16467226 100 mg 100 miligramos
16443566 25 mg 25 miligramos
16443277 50 mg 50 miligramos
16409787 5 mg 5 miligramos
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16441826

Proveedor: Medchem Express HY17006

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.

Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Caspofungin diacetate
Forma física Solid
CAS 179463-17-3
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C56H96N10O19
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MK-0991 diacetateL-743872 diacetate
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (82.41 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@](NC([C@](NC([C@@](C[C@H]1O)([H])N(C1)C2=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C(C=C3)=CC=C3O)O)=O)([H])[C@H](O)CCN)N(CC[C@@H]4O)[C@]4([H])C(N[C@@H]([C@@H](C[C@@H](C(N[C@@]2([H])[C@H](O)C)=O)NC(CCCCCCCC[C@@H](C)C[C@@H](C)CC)=O)O)NCCN)=O.OC(C)=O.OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 1213.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 1213.42
Porcentaje de pureza 95.9%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.