Learn More
Inhibidor III de la caspasa-9, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7070092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15456939 1 mg 1 miligramo
15446939 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15456939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65501.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403848-57-7
Fórmula molecular C24H35ClN6O9
Sinónimo Ac-LEHD-CMK;
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor potente e irreversible de la caspasa-9
Formula Weight (peso de la fórmula) 587,02
Formulario Polvo
Clave InChI JSRLQUNMFYXVQD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 3-{2-[4-carboxy-2-(2-acetamido-4-methylpentanamido)butanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid
Peso molecular (g/mol) 587.03