missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caspase-3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1U1D9, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
207.00€ - 510.00€
Especificaciones
| Antígeno | Caspase-3 |
|---|---|
| Clon | 1U1D9 |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, Knockout Validated |
| Aplicaciones | Western Blot, KnockDown |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18077443
|
Novus Biologicals
NBP3-15840-20UL |
20 μg |
207.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18355303
|
Bio-Techne
NBP3-15840-100UL |
100 μg |
510.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Caspase-3 Monoclonal antibody specifically detects Caspase-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, KnockDownEspecificaciones
| Caspase-3 | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Knockout Validated | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Apopain, apoptosis-related cysteine protease, CASP-3, caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-3, CPP-32, CPP32B, CPP32SREBP cleavage activity 1, Cysteine protease CPP32, EC 3.4.22, EC 3.4.22.56, PARP cleavage protease, procaspase3, Protein Yama, SCA-1, Yama | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-175 of human Caspase-3 (P42574). SGISLDNSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKSTGMTSRSGTDVDAANLRETFRNLKYEVRNKNDLTREEIVELMRDVSKEDHSKRSSFVCVLLSHGEEGIIFGTNGPVDLKKITNFFRGDRCRSLTGKPKLFIIQACRGTELDCGIETD | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1U1D9 | |
| Western Blot, KnockDown | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Caspases, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 836 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto