Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor III de la caspasa-3
Código de producto. p-7070082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15456389 1 mg 1 miligramo
15446389 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15456389
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64442.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285570-60-7
Fórmula molecular C21H31ClN4O11
Sinónimo AC-DEVD-CMK; N-acetil-ASP-glu-val-ASP clorometilocetona
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanquecino a marrón
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor potente, permeable e irreversible de la caspasa 3; también inhibe las caspasas 6, 7, 8 y 10. Se utiliza comúnmente en concentraciones de hasta 100 →M para examinar el papel de la apoptosis caspasa3 dependiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 550,94
Solubilidad Soluble en DMSO
Formulario Polvo
Clave InChI ATNOUPFYBMVFLD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 3-{2-[4-carboxy-2-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanamido]-3-methylbutanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid
Peso molecular (g/mol) 550.95