Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor III de la caspasa-3
Descripción
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Descripción | Blanquecino a marrón |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor potente, permeable e irreversible de la caspasa 3; también inhibe las caspasas 6, 7, 8 y 10. Se utiliza comúnmente en concentraciones de hasta 100 →M para examinar el papel de la apoptosis caspasa3 dependiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550,94 |
| Solubilidad | Soluble en DMSO |
| Formulario | Polvo |