Learn More
Thermo Scientific™ Caspase-3 Inhibitor I, cell-permeable
Código de producto. 15477599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15477599 0,5mg 0.50 miligramo
15487599 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15477599
Marca: Thermo Scientific™ J66300.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Fórmula molecular C94H158N20O27
Formula Weight (peso de la fórmula) 2000,37g/mol
Sinónimo N-Acetil-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Asp-Glu-Val-Asp-al; Ac-A-A-V-A-L-L-P-A-V-L-L-A-L-L-A-P-D-E-V-D-CHO
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo liofilizado