missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caspase-11 Antibody (17D9), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-10454AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Caspase-11 Monoclonal specifically detects Caspase-11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Knockout Validated, Knockdown Validated.
Especificaciones
| Caspase-11 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| Casp4 | |
| A recombinant p30 subunit of mouse Caspase 11. [UniProtNo. P70343] | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunoassay, KnockDown | |
| 17D9 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Knockout Validated, Knockdown Validated | |
| ich-3, CASP11, CASP-11, CASP4, CASP-4, caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase, Caspl | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| 12363 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido