Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor (I) de la caspasa1
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor potente, específico y reversible de las caspasas-1, 4 y 5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 492,52 |
| Sensibilidad | Sensible a la humedad |
| Formulario | Polvo |
| Clave InChI | KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid |
| Mostrar más |