missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CASP3 Monoclonal Antibody (OTI3A12), TrueMAB™, OriGene
Descripción
CASP3 Monoclonal antibody specifically detects CASP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CASP3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3A12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CASP3 |
| N.º de referencia del gen | P42574, P55213, P70677 |
| Alias de gen | A830040C14Rik; AC-3; Apopain; Apopain precursor; Casp3; CASP-3; caspase 3; Caspase 3 apoptosis related cysteine protease (ICE-like cysteine protease); caspase 3, apoptosis related cysteine protease; Caspase 3, apoptosis related cysteine protease (ICE-like cysteine protease); caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 3, apoptosis-related cysteine protease; Caspase3; caspase-3; Caspase-3 subunit p12; Caspase-3 subunit p17; Caspase-3-like protein; CC3; Cpp32; CPP-32; CPP32B; CPP32beta; cysteine protease CPP32; cysteine protease; CPP32; apopain; ICE3; IRP; LICE; mLdy; PARP cleavage protease; procaspase3; protein Yama; SCA-1; SREBP cleavage activity 1; Yama; yama protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?