Learn More
CASK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CASK |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16816775
|
Proteintech
55277-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16806775
|
Proteintech
55277-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody can recognize all the isoform of CASK.
This gene encodes a calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase. The encoded protein is a MAGUK (membrane-associated guanylate kinase) protein family member. These proteins are scaffold proteins and the encoded protein is located at synapses in the brain. Mutations in this gene are associated with FG syndrome 4, mental retardation and microcephaly with pontine and cerebellar hypoplasia, and a form of X-linked mental retardation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| CASK | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O14936, O70589, Q62915 | |
| 12361, 29647, 8573 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CASK |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CAGH39, CASK, CMG, FGS4, hCASK, LIN2, MICPCH, Protein lin 2 homolog, TNRC8 | |
| Cask | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |