missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CASIN, MedChemExpress

Código de producto. 16436026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16436026 100 mg 100 miligramos
16483336 25 mg 25 miligramos
16481607 50 mg 50 miligramos
16475428 10 mg 10 miligramos
16428147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16436026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12874

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.

CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CASIN
Forma física Solid
CAS 425399-05-9
Color Light Nude
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (101.17 mM)
SMILES OCCNC1C(NC2=C3C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2)=C3CCC1
Peso molecular (g/mol) 306.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.4
Porcentaje de pureza 95.28%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.