Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peptona de caseína
Código de producto. p-7076523
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11425990
Marca: Thermo Scientific Chemicals H26557.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Casein peptone is an enzymatic derivative of casein, CAS # 9000-71-9, the protein found in milk and animal tissues.
Casein peptone is used in nutrient media for growing bacteria and fungi. It is employed in antibiotics and enzyme productions. It is also essential for analytical microbiology and industrial fermentation process. It is also used in bacterial diagnostics and in agro-food, cosmetic and pharmaceutical fermentation for production of biomass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La peptona de caseína se utiliza habitualmente en la preparación de medios de cultivo en microbiología
•La peptona de caseína es un hidrolizado de caseína preparado enzimáticamente
•La peptona de caseína es un péptido opioide y una fuente rica de aminoácidos
Aplicación
• Fomenta el crecimiento de una plétora de organismos en el cultivo, especialmente en medios sin suero
• La digestión enzimática de la peptona de caseína puede proporcionar péptidos activos para la investigación sobre la señalización de opioides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Sensibilidad Higroscópico