missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Casein Kinase 1 gamma Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-99829CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Casein Kinase 1 gamma Polyclonal antibody specifically detects Casein Kinase 1 gamma in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Casein Kinase 1 gamma | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| CoraFluor 1 | |
| casein kinase 1, gamma 1, casein kinase I isoform gamma-1, CKI-gamma 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Casein Kinase 1 gamma (Accession#: NP_071331.2; Met1-Lys422) | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase | |
| 53944 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido