missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CAS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3515), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200088211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30089796 100 μL 100 microlitros
30087569 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30089796

Marca: Invitrogen™ MA553426

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Proteins that carry a nuclear localization signal (NLS) are transported into the nucleus by the importin-alpha/beta heterodimer. Importin-alpha binds the NLS, while importin-beta mediates translocation through the nuclear pore complex. After translocation, RanGTP binds importin-beta and displaces importin-alpha. Importin-alpha must then be returned to the cytoplasm, leaving the NLS protein behind. The protein encoded by this gene binds strongly to NLS-free importin-alpha, and this binding is released in the cytoplasm by the combined action of RANBP1 and RANGAP1. In addition, the encoded protein may play a role both in apoptosis and in cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAS
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB3515
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CSE1L
N.º de referencia del gen P55060, Q9ERK4
Alias de gen 2610100P18Rik; AA407533; Capts; CAS; Cellular apoptosis susceptibility protein; chromosome segregation 1 like; chromosome segregation 1-like (S. cerevisiae); chromosome segregation 1-like protein; CSE1; CSE1 chromosome segregation 1 like; CSE1 chromosome segregation 1-like; CSE1 chromosome segregation 1-like (yeast); CSE1L; Exp2; exportin-2; Importin-alpha re-exporter; MGC117283; MGC130036; MGC130037; XPO2
Símbolos de los genes CSE1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Exportin2 (900-971AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110750, 1434, 362273
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.