Learn More
Veolia Water Systems Cartuchos
Descripción
- Cartucho de resina X4 para B114
- Filtros y cartuchos para agua
- Elimina los contaminantes iónicos para lograr la calidad del agua especificada
- Para desionizador pequeño
- Cantidad: Paquete de 4
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Elimina los contaminantes iónicos para lograr la calidad del agua especificada |
| Para utilizar con (equipo) | Para desionizadores pequeños |
| Cantidad | 4/Paq. |
| Tipo | Cartuchos |