Learn More
Micronova™ Sistemas de carro de acero inoxidable Slim-T™
Código de producto. 12975971 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
:
Carro de triple cubo Slim-T, marco de acero inoxidable con cubos de color azul, rojo y amarillo
Código de producto.
12975971 Carro de triple cubo Slim-T, marco de acero inoxidable con cubos de color azul, rojo y amarillo
1 options
Código de producto. 12975971
Marca: Micronova™ C9
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Escurridores W-9, W-92, W-9B o W-94
Un sencillo sistema de carro doble o triple con un marco de acero inoxidable electropulido, mango en T opcional y ruedas de 7,62 cm (3 pulg) con rotación de 360° para una excelente maniobrabilidad Los sistemas incluyen cubos de polipropileno de 22,7 l codificados por colores.
Los sistemas de carro de acero inoxidable Micronova Slim-T™ incluyen marcos de acero inoxidable electropulido que permiten un transporte eficaz y facilitan el uso de los cubos de polipropileno de 22,7 l incluidos con marcas de litros y galones. El amplio ancho de 48,3 cm de los cubos es adecuado para su uso con una amplia variedad de fregonas y la rotación de 360° de las ruedas de 7,6 cm proporciona una excelente maniobrabilidad.
  • Sistemas sencillos y eficaces de doble y triple cubo
  • Fabricados en acero inoxidable electropulido para una durabilidad y una vida útil mayores
  • Ruedas con rotación de 360° para una excelente maniobrabilidad
  • Cubo amplio de 48,3 cm de ancho de 22,7 l (6 gal) con marcas de litros y galones
  • Adecuados para su uso con una amplia variedad de cabezales de fregona
  • Los carros de doble cubo (C-7) incluyen cubos de color azul y amarillo.
  • Los carros de triple cubo (C-9) incluyen cubos de color azul, rojo y amarillo.
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 18 gal
Tipo de producto Carro de triple cubo
Capacidad (métrico) 68 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 66 x 55,9 x 43,2 cm (26 x 22 x 17 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Altura (imperial) 17 in
Altura (métrico) 43,2 cm
Longitud (imperial) 26 in
Longitud (métrico) 66 cm
Material Acero inoxidable, polipropileno
Anchura (imperial) 22 in
Anchura (métrico) 55,9 cm