missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CART/CARTPT Antibody (MM0124-7C11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30152067 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30152067 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP212069CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CART/CARTPT Monoclonal antibody specifically detects CART/CARTPT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CART/CARTPT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0124-7C11
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CART prepropeptide, CARTcocaine and amphetamine regulated transcript, cocaine- and amphetamine-regulated transcript protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CART/CARTPT
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9607
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.