Learn More
Hettich Lab Technology™ Portador para rotores oscilantes
Descripción
- Diseñado para rotores oscilantes Hettich
- Admite tubos de 15 a 17 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor oscilante Hettich |
| Tamaño del orificio (métrico) | 17,5 mm |
| Tamaño del tubo | Entre 15 y 17 mm |