Learn More
Hettich™ Portador para rotor Hettich nº 1016 y 1137
Descripción
- Portador para rotor Hettich nº 1016 y 1137
- Para utilizar con EBA 280/280 S y MIKRO 220/220 R
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portador para rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 50 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 29 mm |
| Longitud máx. del tubo | 107 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor Hettich |
| Recipientes por adaptador | 1 |
| N.º de lugares | 1 |