Learn More
Carnosol, MedChemExpress
Código de producto. 16489048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16489048 10 mg 10 miligramos
16473886 25 mg 25 miligramos
16471468 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16489048
Marca: Medchem Express HYN0643
MedChemExpress Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).
Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carnosol
CAS 5957-80-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (151.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@]2([H])C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]4([H])C2
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 97.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease