missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carnosol, MedChemExpress

Código de producto. p-200101108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489048 10 mg 10 miligramos
16473886 25 mg 25 miligramos
16471468 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489048

Marca: Medchem Express HYN0643

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).

Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Carnosol
CAS 5957-80-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (151.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@]2([H])C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]4([H])C2
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 97.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.