missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carnosol, MedChemExpress

Código de producto. 16471468
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471468

Marca: Medchem Express HYN0643

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).

Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Carnosol
CAS 5957-80-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (151.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@]2([H])C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]4([H])C2
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 97.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado